3-Iod-4-methoxybenzaldehyd 98%
|
|
BLDPBD87469-1GEA
34
EUR
BLDPBD87469-1G
BLDPBD87469-250MG
BLDPBD87469-100MG
BLDPBD87469-5G
3-Iod-4-methoxybenzaldehyd 98%
3-Iodo-4-methoxybenzaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₇IO₂ Molekulargewicht: 262,04 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01009500 CAS-Nummer: 2314-37-6 |