3'-Methylacetanilid 98%
|
|
Synonyme:
N-(3-Methylphenyl)acetamid
, Ethansäure(3-methylphenyl)amid
BLDPBD88142-100GEA
27
EUR
BLDPBD88142-100G
BLDPBD88142-25G
3'-Methylacetanilid 98%
3'-Methylacetanilid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₁₁NO Molekulargewicht: 149,19 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014962 CAS-Nummer: 537-92-8 |