3-(Pyridin-3-yl)aniline 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD89070-1GEA
140
EUR
BLDPBD89070-1G
BLDPBD89070-0.025G
BLDPBD89070-100MG
BLDPBD89070-250MG
BLDPBD89070-25G
BLDPBD89070-5G
3-(Pyridin-3-yl)aniline 95%
3-(Pyridin-3-yl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₁₁H₁₀N₂ Molekulargewicht: 170,211 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368549 CAS-Nummer: 57976-57-5 |