4-Methylnicotinamid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD89096-100MGEA
37
EUR
BLDPBD89096-100MG
BLDPBD89096-250MG
BLDPBD89096-1G
4-Methylnicotinamid 95%
4-Methylnicotinamid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₈N₂O Molekulargewicht: 136,1512 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234322 CAS-Nummer: 7250-52-4 |