3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD8923-5GEA
47
EUR
BLDPBD8923-5G
BLDPBD8923-25G
BLDPBD8923-10G
BLDPBD8923-250MG
BLDPBD8923-1G
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester 96%
3-(Boc-amino)phenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₁₇H₂₆BNO₄ Molekulargewicht: 319,21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03789256 CAS-Nummer: 330793-09-4 |