1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester 98%
|
|
BLDPBD9048-5GEA
144
EUR
BLDPBD9048-5G
BLDPBD9048-25G
BLDPBD9048-1G
1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester 98%
1-Boc-5-indolboronsäurepinakolester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₉H₂₆BNO₄ Molekulargewicht: 343,2251 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD05663895 CAS-Nummer: 777061-36-6 |