4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid 98%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD91224-1GEA 47 EUR
BLDPBD91224-1G BLDPBD91224-10G BLDPBD91224-5G BLDPBD91224-25G
4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid 98%
4-(Difluormethoxy)benzolsulfonamid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₇F₂NO₃S
Molekulargewicht: 223,2000 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03407973
CAS-Nummer: 874781-09-6