4-(Methansulfonylamino)benzonitril 97%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD91376-10GEA
225
EUR
BLDPBD91376-10G
BLDPBD91376-1G
BLDPBD91376-5G
4-(Methansulfonylamino)benzonitril 97%
4-(Methansulfonylamino)benzonitril
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₈N₂O₂S Molekulargewicht: 196,23 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00204724 CAS-Nummer: 36268-67-4 |