4-(1-Naphthyl)phenylboronsäure 97%
|
|
BLDPBD91481-25GEA
104
EUR
BLDPBD91481-25G
BLDPBD91481-1G
BLDPBD91481-100G
BLDPBD91481-5G
BLDPBD91481-10G
4-(1-Naphthyl)phenylboronsäure 97%
4-(1-Naphthyl)phenylboronsäure
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₁₆H₁₃BO₂ Molekulargewicht: 248,09 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08669639 CAS-Nummer: 870774-25-7 |