4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD93847-25GEA
1153
EUR
BLDPBD93847-25G
BLDPBD93847-100MG
BLDPBD93847-1G
BLDPBD93847-250MG
BLDPBD93847-5G
4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid 95%
4-Amino-3-nitrobenzolsulfonamid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel:
C₆H₇N₃O₄S Molekulargewicht: 217,2000 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00116612 CAS-Nummer: 2360-19-2 |