4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd 95%
Lieferant: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD94769-1GEA
10
EUR
BLDPBD94769-1G
BLDPBD94769-100G
BLDPBD94769-10G
BLDPBD94769-5G
BLDPBD94769-250MG
BLDPBD94769-25G
4-Brom-2,5-dimethoxybenzaldehyd 95%
4-Bromo-2,5-dimethoxybenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molekulargewicht: 245,08 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156964 CAS-Nummer: 31558-41-5 |