4'-Brom-2'-nitroacetanilid 97%
|
|
BLDPBD94930-5GEA
98
EUR
BLDPBD94930-5G
BLDPBD94930-250MG
BLDPBD94930-1G
BLDPBD94930-25G
4'-Brom-2'-nitroacetanilid 97%
4'-Brom-2'-nitroacetanilid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₈H₇BrN₂O₃ Molekulargewicht: 259,0600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024299 CAS-Nummer: 881-50-5 |