4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 97%
BLDPBD95674-100MGEA 14 EUR
BLDPBD95674-100MG BLDPBD95674-250MG BLDPBD95674-5G BLDPBD95674-0.025G BLDPBD95674-25G BLDPBD95674-1G
4-Chlor-2,6-difluorbenzaldehyd 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₃ClF₂O
Molekulargewicht: 176,55 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094460
CAS-Nummer: 252004-45-8