4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
|
|
BLDPBD97667-5GEA
79
EUR
BLDPBD97667-5G
BLDPBD97667-1G
BLDPBD97667-25G
BLDPBD97667-10G
BLDPBD97667-250MG
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)benzonitril
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₄F₃NO Molekulargewicht: 187,12 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797882 CAS-Nummer: 124811-71-8 |