4-Nitrobenzotriazol 97%
|
|
BLDPBD99381-100MGEA
21
EUR
BLDPBD99381-100MG
BLDPBD99381-250MG
BLDPBD99381-5G
BLDPBD99381-1G
4-Nitrobenzotriazol 97%
4-Nitrobenzotriazole
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₄N₄O₂ Molekulargewicht: 164,1216 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00160033 CAS-Nummer: 6299-39-4 |