Spiralkabel mit 10-mm-Buchse
Lieferant: Desco Industries
115-3042EA 8.1 EUR
115-3042 115-3041
Spiralkabel mit 10-mm-Buchse
Erdung Erdungsleitungen
Spiralkabel mit Isolierung aus 2,5-mm-Polyurethan, Leiter besteht aus hoch fester Lahnlitze mit 7 Enden für Stärke und Flexibilität.
  • Widerstand mit 1 Megaohm in jeder Buchse eingebaut (sofern nicht anders angegeben)
  • Durchschlagsfestigkeit: Kabel halten 1250 Volt Gleichstrom für mindestens eine Minute stand
  • Farben: schwarz oder gelb