Tragbarer Thermotransfer-Etikettendrucker, der auf mehr als 30 verschiedenen Arten von Etiketten drucken kann, darunter Schrumpfschläuche, vorgestanzte Etiketten oder Vinyl für den Innen-/Außenbereich. Der 300-dpi-Druckmechanismus verfügt über eine automatische Schriftgrößenanpassung und kann Schriftgrößen von 4 pt bis 174 pt (skalierbar) drucken. Dank Stromversorgung über ein Netzteil oder mit wiederaufladbarem Akku für den mobilen Betrieb (bis zu 4000 Etiketten pro Ladung), ist der BMP™71 vielseitig genug, um die meisten Ihrer Beschriftungsanforderungen zu erfüllen.
- Hohe Druckgeschwindigkeit von 38 mm/s
- Komplette Tastatur spart Zeit durch direkte Eingabe von Daten
- Farbdisplay zeigt das endgültige Etikettendesign an
- Druckbreite bis 46 mm breit und -länge bis 1016 mm
- Interner Speicher speichert bis zu 100.000 Etiketten
- Integrierter industrieller Etikettenschneider
Bestellinformation: Der BMP™71 druckt alle TLS2000 und Handimark Etiketten – für weitere Informationen zur gesamten Produktpalette an Etiketten und Bändern wenden Sie sich bitte an VWR. Vollständig kompatibel mit LabelMark™ und MarkWare™ Software zur Erstellung von Etiketten auf dem PC – Einzelheiten auf Anfrage. Drucker wird mit Hartschalenkoffer, 2 Etikettenrollen, 1 schwarzen Farbbandkassette, Akku, Netzadapter, USB-Kommunikationskabel, TLS2000®/Handimark Rollenadapter, Kurzanleitung , Produkt-CD und Reinigungsset geliefert.