Sie suchten nach: Trockennährböden für die Mikrobiologie
123  results were found
SearchResultCount:"123"
Sort Results
Listenansicht Hybridansicht (NEU)
Bewerten Sie das Suchergebnis
Lieferant: Merck
Beschreibung: Trockennährböden werden für eine Vielzahl von Anwendungen benötigt. Um die mit pulverförmigen Nährböden verbundenen Risiken zu minimieren, werden die ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: For the isolation of Salmonella, Shigella and coliform bacteria from foodstuffs and wastewater.
Lieferant: Merck
Beschreibung: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Artikel-Nr: (1.10685.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: Sauberes, reines Wasser gehört zu den wichtigsten Lebensmitteln. Auch in der Lebensmittel- und in der Pharmaindustrie ist die Untersuchung von Wasser ...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Artikel-Nr: (1.16122.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: Chromogene Medien bieten ein Verfahren für die schnelle Bestimmung von charakteristischen bakteriellen Enzymen. Merck bietet eine große Auswahl an fes...
Artikel-Nr: (1.00043.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: In Kombination mit dem Selektivsupplement Lithium-Mupirocin (MUP) ermöglicht der TOS-Propionate Agar den direkten Nachweis von lebensfähigen Bifidobak...
UOM: 1 * 500 g
Lieferant: Merck
Beschreibung: For the isolation and differentiation of Salmonella from food and animal feed, water and other materials. RAMBACH® agar ref. to ISO 6579 is also known...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Selektives Nährmedium für den Nachweis von Enterobacter sakazakii in Milchpulver und gepulverter Säuglingsnahrung. Die Basis des Chromocult® Entero...
Lieferant: Merck
Beschreibung: Culture medium for media fill simulations of beverage bottling and ice-crusher installations.
Artikel-Nr: (1.00427.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: Der Nährboden entspricht dem ALOA (Agar Listeria nach Ottaviani & Agosti) Medium, einem selektiven Medium zur Isolierung von Listeria monocytogenes au...
UOM: 1 * 500 g
Artikel-Nr: (1.10765.0500)
Lieferant: Merck
Beschreibung: EC (Escherichia coli) broth
UOM: 1 * 500 g
Lieferant: VWR Chemicals
Beschreibung: Alle unsere Nährmedien werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen; bei der Produktion kommen die aktu...
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an +43 1 97002 - 0.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dual Use Güter können nur im EU-Raum geliefert werden.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
1 - 16 of 123
no targeter for Bottom