DL-Prolin
Lieferant: Molekula
Synonyme: (±)-Prolin(±)-1,3,4,5-Tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure(±)-Pyrrolidin-2-carbonsäureH-DL-Pro-OH(±)-Azolidin-2-carbonsäure
MOLEM67043584EA 0 EUR
MOLEM67043584
DL-Prolin
DL-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Molekulargewicht: 115,13 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 208…210 °C
Dichte: 1,38 g/cm³ (22.9 °C)
MDL Number: MFCD00005250
CAS-Nummer: 609-36-9
EINECS: 210-189-3
Merck Index: 12,07963