Benzoxazol 97+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO105681000EA
174
EUR
ACRO105681000
ACRO105680250
ACRO105680050
Benzoxazol 97+%
Benzoxazole
Formel:
C₇H₅NO Molekulargewicht: 119,12 g/mol Siedepunkt: 182…185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 27…30 °C Flammpunkt: 58 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005765 CAS-Nummer: 273-53-0 EINECS: 205-988-9 UN-Nummer: 1325 ADR: 4.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 27 to 30 °C |
GC | ≥97.0 % |
UV | (0.005 M in water) 1 cm cell |
UV | at 200 nm A: ≤0.1 |
UV | at 220 nm A: ≤0.05 |
UV | at 254 nm A: ≤0.01 |
UV | at 280 nm A: ≤0.01 |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % (On dry substance) |