9-Hydroxyfluoren 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
9-Fluorenol
ACRO121230250EA
64.9
EUR
ACRO121230250
9-Hydroxyfluoren 97%
9-Hydroxyfluoren
Formel:
C₁₃H₁₀O Molekulargewicht: 182,22 g/mol Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 152…158 °C |
MDL Number:
MFCD00001135 CAS-Nummer: 1689-64-1 EINECS: 216-879-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 152 to 158 °C |
GC | ≥96.0 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |