Oleylalkohol ca, 60%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
cis-Octadec-9-en-1-ol
, cis-9-Octadecenylalkohol
, cis-1-Hydroxy-9-octadecen
, cis-9-Octadecen-1-ol
ACRO129530025EA
155
EUR
ACRO129530025
ACRO129530010
Oleylalkohol ca, 60%, technische Qualität
Oleylalkohol
Formel:
C₁₈H₃₆O Molekulargewicht: 268,48 g/mol Siedepunkt: 207 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 5 °C Dichte: 0,84 g/cm³ Flammpunkt: 170 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002993 CAS-Nummer: 143-28-2 EINECS: 205-597-3 Merck Index: 12,06968 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | 60 % Typical |