5-Chlorvaleriansäurechlorid 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlorpentanoylchlorid5-Chlorvalerylchlorid5-Chlorpentansäurechlorid
ACRO154771000EA 882 EUR
ACRO154771000 ACRO154770100 ACRO154770250
5-Chlorvaleriansäurechlorid 96%
5-Chlorvaleriansäurechlorid
Formel: C₅H₈Cl₂O
Molekulargewicht: 155,02 g/mol
Siedepunkt: 97…99 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,2 g/cm³
Flammpunkt: 90 °C
MDL Number: MFCD00000758
CAS-Nummer: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure