Diammoniumtetrachloropalladat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammoniumtetrachloropalladat(II)Ammonium-Palladium(II)-chlorid
ACRO195170100EA 1160 EUR
ACRO195170100 ACRO195170020
Diammoniumtetrachloropalladat 98%
Diammoniumtetrachloropalladat
Formel: H₈Cl₄N₂Pd
Molekulargewicht: 284,31 g/mol
Dichte: 2,17 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010884
CAS-Nummer: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Green to red to brown Powder or crystals
Palladium (Pd) ≥36.5 %