Natriumchloracetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monochloressigsäure Natriumsalz
, Chloressigsäure Natriumsalz
ACRO404410050EA
23.1
EUR
ACRO404410050
ACRO404415000
ACRO404410025
Natriumchloracetat 98%
Natriumchloracetat
Formel:
C₂H₂ClNaO₂ Molekulargewicht: 116,48 g/mol Schmelzpunkt: 199 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002684 CAS-Nummer: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 UN-Nummer: 2659 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02129 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or granules or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 97.5 to 102.5 % |
GC | ≥97.5 % |