Diammoniumtetrachloropalladat ≥99,998% (Metall-Basis) Pd 37%, Premion®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumtetrachloropalladat(II)
, Ammonium-Palladium(II)-chlorid
10824.06EA
659
EUR
10824.06
10824.03
10824.14
Diammoniumtetrachloropalladat ≥99,998% (Metall-Basis) Pd 37%, Premion®
Diammoniumtetrachloropalladat
Formel:
H₈Cl₄N₂Pd Molekulargewicht: 284,31 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 2,17 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010884 CAS-Nummer: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |