Diammoniumtetrachloropalladat (≥36% Pd)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniumtetrachloropalladat(II)
, Ammonium-Palladium(II)-chlorid
11882.06EA
700
EUR
11882.06
11882.03
Diammoniumtetrachloropalladat (≥36% Pd)
Diammoniumtetrachloropalladat
Formel:
H₈Cl₄N₂Pd Molekulargewicht: 284,31 g/mol Schmelzpunkt: Zersetzung Dichte: 2,17 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010884 CAS-Nummer: 13820-40-1 EINECS: 237-498-6 |