9-Anthracenmethanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
9-Anthrylmethanol
, Anthracen-9-methanol
A15188.18EA
276
EUR
A15188.18
A15188.09
A15188.30
9-Anthracenmethanol ≥97%
9-Anthracenmethanol
Formel:
C₁₅H₁₂O Molekulargewicht: 208,26 g/mol Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 160…165 °C Dichte: 1,3 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001264 CAS-Nummer: 1468-95-7 EINECS: 215-998-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |