Ethylchloracetat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MonochloressigsäureethylesterChloressigsäureethylester
A15554.22EA 26.6 EUR
A15554.22 A15554.36 A15554.0E
Ethylchloracetat ≥99%
Ethylchloracetat
Formel: C₄H₇ClO₂
Molekulargewicht: 122,55 g/mol
Siedepunkt: 142…144 °C
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1,159
Flammpunkt: 54 °C (149 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000932
CAS-Nummer: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN-Nummer: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818