6-Nitro-1H-indazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-NINA6-Nitro-1H-indazol
A16213.36EA 348 EUR
A16213.36 A16213.14 A16213.22
6-Nitro-1H-indazol ≥97%
6-Nitro-1H-indazole
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molekulargewicht: 163,14 g/mol
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005695
CAS-Nummer: 7597-18-4
EINECS: 231-500-9