(3Z)-3-Nonen-1-ol ≥97%
Achtung
A17846.06EA 27.6 EUR
A17846.06 A17846.14
(3Z)-3-Nonen-1-ol ≥97%
cis-3-Nonen-1-ol
Formel: C₉H₁₈O
Molekulargewicht: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 107…109 °C (20 mmHg)
Dichte: 0,847
Flammpunkt: 95 °C (203 °F)
MDL Number: MFCD00010314
CAS-Nummer: 10340-23-5
EINECS: 233-735-2