(4Z)-4-Decen-1-ol ≥97%
Synonyme: cis-1-Hydroxy-4-decencis-Dec-4-en-1-ol
A18311.14EA 92 EUR
A18311.14
(4Z)-4-Decen-1-ol ≥97%
cis-4-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molekulargewicht: 156,27 g/mol
Siedepunkt: 231…232 °C
Flammpunkt: 105 °C (221 °F)
MDL Number: MFCD00015568
CAS-Nummer: 57074-37-0
EINECS: 260-548-3