4,4-Dimethylcyclohexanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
H25857.03EA 98.8 EUR
H25857.03
4,4-Dimethylcyclohexanon ≥98%
4,4-Dimethylcyclohexanone
Formel: C₈H₁₄O
Molekulargewicht: 126,2 g/mol
Schmelzpunkt: 41…43 °C
Flammpunkt: 62 °C (144 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234965
CAS-Nummer: 4255-62-3