(2Z)-6-Nonen-1-ol 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(Z)-6-Nonen-1-ol
L08387.06EA
98.3
EUR
L08387.06
L08387.03
(2Z)-6-Nonen-1-ol 95%
cis-6-Nonen-1-ol
Formel:
C₉H₁₈O Molekulargewicht: 142,24 g/mol Siedepunkt: 85 °C (5 mmHg) Dichte: 0,850 Flammpunkt: 98 °C (208 °F) |
MDL Number:
MFCD00015388 CAS-Nummer: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1 |