5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L19901.06EA 384 EUR
L19901.06
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd ≥97%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₈H₄F₄O
Molekulargewicht: 192,11 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236276
CAS-Nummer: 90381-08-1
EINECS: 000-000-0