Zimtaldehyd

Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Achtung

Synonyme: 3-Phenyl-2-propenal

EHERC11667480EA 52.1 EUR
EHERC11667480
Zimtaldehyd
Zimtaldehyd
Formel: C₉H₈O
Molekulargewicht: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007000
CAS-Nummer: 104-55-2
EINECS: 203-213-9
Merck Index: 12,02356

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR