2,2-Dichlorpropan
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERCA12481200EA 45.9 EUR
EHERCA12481200
2,2-Dichlorpropan
2,2-Dichloropropane
Formel: C₃H₆Cl₂
Molekulargewicht: 112,99 g/mol
Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,0914 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000812
CAS-Nummer: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II