Ethylchloracetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
|
|
Synonyme:
Monochloressigsäureethylester
, Chloressigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
MERC8.00413.9999
Ethylchloracetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylchloracetat
Formel:
C₄H₇ClO₂ Molekulargewicht: 122,55 g/mol Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –26 °C Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 56 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000932 CAS-Nummer: 105-39-5 EINECS: 203-294-0 ADR: 6.1 (3),II Merck Index: 13,03818 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 12.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -26 °C |
Molar Mass | 122.55 g/mol |
Boiling Point | 144 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 4.8 hPa (20 °C) |
Flash Point | 54 °C |
Refractive Index | 1.4205 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.6 %(V) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 452 °C |
Evaporation number | 0.23 |