Butyllithium 1.6 mol/l in Hexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18874.0500EA 168 EUR
8.18874.0500
Butyllithium 1.6 mol/l in Hexan zur Synthese, Sigma-Aldrich®
n-Butyllithium
Formel: C₄H₉Li
Molekulargewicht: 64,06 g/mol
Dichte: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –22 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009414
CAS-Nummer: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN-Nummer: 3394
ADR: 4.2 (4.3),I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -95 °C
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 163 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.2 - 7.8 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 240 °C