(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: MEM Chlorid1-(Chlormethoxy)-2-methoxyethan1-Chlor-2,5-dioxahexan
MOLEM11880362EA 0 EUR
MOLEM11880362
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
(2-Methoxyethoxy)methylchlorid
Formel: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
Molekulargewicht: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 50 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,094 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000888
CAS-Nummer: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III