Chenodesoxycholsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 7alpha-HydroxylithocholsäureChenodeoxycholsäure3α,7α-Dihydroxycholansäure3α,7α-Dihydroxy-5β-cholansäure7α-Hydroxylithocholsäure3α,7α-Dihydroxycholan-24-säureChenodiol3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure
MOLEM12880226EA 0 EUR
MOLEM12880226
Chenodesoxycholsäure
Chenodesoxycholsäure
Formel: C₂₄H₄₀O₄
Molekulargewicht: 392,58 g/mol
Schmelzpunkt: 164,85…165.85 °C
Dichte: 1,162 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00064142
CAS-Nummer: 474-25-9
EINECS: 207-481-8
Merck Index: 12,02096