3-Nitrophthalsäureanhydrid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 3-Nitro-1,2-benzoldicarbonsäureanhydrid
MOLE13066790-100GEA 207 EUR
MOLE13066790-100G
3-Nitrophthalsäureanhydrid
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃NO₅
Molekulargewicht: 193,12 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
MDL Number: MFCD00005921
CAS-Nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6