4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Methoxybenzolsulfochlorid4-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid4-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid
MOLE53721304-100GEA 168 EUR
MOLE53721304-100G
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Molekulargewicht: 206,65 g/mol
Siedepunkt: 316 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
MDL Number: MFCD00007446
CAS-Nummer: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II