2,4,5-Trimethyloxazol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2,4,5-Trimethyl-1,3-oxazol
MOLE34114795-25GEA 0 EUR
MOLE34114795-25G
2,4,5-Trimethyloxazol
2,4,5-Trimethyloxazole
Formel: C₆H₉NO
Molekulargewicht: 111,14 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9569 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005308
CAS-Nummer: 20662-84-4
EINECS: 243-952-4