5-Phenyl-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
MOLEM18076152EA 0 EUR
MOLEM18076152
5-Phenyl-1H-tetrazol
5-Phenyl-1H-tetrazol
Formel: C₇H₆N₄
Molekulargewicht: 146,15 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 222 °C
MDL Number: MFCD00022388
CAS-Nummer: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8