2-Chlorbenzothiazol
Lieferant: Molekula
MOLE25853413-25GEA
0
EUR
MOLE25853413-25G
2-Chlorbenzothiazol
2-Chlorbenzothiazol
Formel:
C₇H₄ClNS Molekulargewicht: 169,63 g/mol Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 21…24 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005776 CAS-Nummer: 615-20-3 EINECS: 210-415-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...