4-Brompyridiniumchlorid
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Brompyridin HCl4-Brompyridin Hydrochlorid
MOLE65801625-5GEA 68 EUR
MOLE65801625-5G
4-Brompyridiniumchlorid
4-Bromopyridinium chloride
Formel: C₅H₅BrClN
Molekulargewicht: 194,46 g/mol
Schmelzpunkt: 235…238 °C
MDL Number: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III