2-Amino-6-methoxybenzothiazol
Lieferant: Molekula
MOLE72628801-25GEA 69.5 EUR
MOLE72628801-25G
2-Amino-6-methoxybenzothiazol
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molekulargewicht: 180,23 g/mol
Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
MDL Number: MFCD00005787
CAS-Nummer: 1747-60-0
EINECS: 217-130-0