Tetrabutylammoniumperiodat
Lieferant: Molekula
MOLE90030525-25GEA 0 EUR
MOLE90030525-25G
Tetrabutylammoniumperiodat
Tetrabutylammonium periodate
Formel: C₁₆H₃₆INO₄
Molekulargewicht: 433,37 g/mol
Schmelzpunkt: 175 °C
CAS-Nummer: 65201-77-6
EINECS: 265-614-5
UN-Nummer: 1479
ADR: 5.1,III