4-Phenylbenzophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Benzoylbiphenyl
MOLE36477787-100GEA 225 EUR
MOLE36477787-100G
4-Phenylbenzophenon
4-Phenylbenzophenon
Formel: C₁₉H₁₄O
Molekulargewicht: 258,32 g/mol
Siedepunkt: 419 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…103 °C
Dichte: 1,262 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00003079
CAS-Nummer: 2128-93-0
EINECS: 218-345-2